Merck
ホーム測光分析・反射光分析分析法:分析品質保証、遊離塩素用標準(DIN)
分析法:分析品質保証、遊離塩素用標準(DIN)
試薬:
ヨウ素酸カリウム、容量分析用標準物質(製品番号102404)
分析用ヨウ化カリウム(製品番号105043) 
0.5 mol/L 硫酸(製品番号109072)
2 mol/L 水酸化ナトリウム溶液(製品番号109136)
分析用水(製品番号116754)
KlO3原液の調製:
校正済みまたは適合性確認済みの1000 mLメスフラスコを用いて、KlO3  1.006 gを分析用水 250 mLに溶解します。次に、標線まで分析用水でメスアップします。
KlO3/Kl標準溶液の調製:
KlO3原液 15.0 mLを校正済みまたは適合性確認済みの1000 mLメスフラスコに移し、Kl約1 gを加え、標線まで分析用留水でメスアップします。この溶液1 mLは遊離塩素 0.015 mgに相当します。
塩素標準溶液の調製:
KlO3/Kl標準溶液 20.0 mLを、校正済みまたは適合性確認済みの100 mLメスフラスコにピペットで入れ、0.5 mol/L
H2SO4 を2 mL加えて1分間静置した後、溶液の色が消失するまで2 mol/L NaOH(約1 mL)を滴下します。次に、この溶液を標線まで分析用水でメスアップします。溶液の濃度は、遊離塩素 3.00 mg/Lです。
安定性:
KlO3原液は、冷所で保管した場合、4週間安定です。KlO3/Kl標準溶液は、冷所で保管した場合、5時間使用できます。希釈したヨウ素標準溶液は安定ではないため、直ちに使用してください。