分析法:廃水中のCOD測定(迅速分解法)
20分間分解後のクロム酸塩消費量の光度測定
装置および試薬:
カタログ番号173016 Spectroquant® VIS Spectrophotometer Prove 100または
カタログ番号173017 Spectroquant® UV/VIS Spectrophotometer Prove 300または
カタログ番号173018 Spectroquant® UV/VIS Spectrophotometer Prove 600または
カタログ番号109748 Spectroquant® Photometer NOVA 30または
カタログ番号109751 Spectroquant® Photometer NOVA 60または
カタログ番号173632 Spectroquant® Colorimeter Move 100
カタログ番号114946 角型セル(幅10 mm)および/または
カタログ番号114947 角型セル(幅20 mm)および/または
カタログ番号114944 角型セル(幅50 mm)
カタログ番号114560 Spectroquant® CODセルテスト、測定範囲4.0~40.0 mg/L*
カタログ番号101796 Spectroquant® CODセルテスト、測定範囲5.0~80.0 mg/L
カタログ番号114540 Spectroquant® CODセルテスト、測定範囲10~150 mg/Ll
カタログ番号114895 Spectroquant® CODセルテスト、測定範囲15~300 mg/L
カタログ番号114690 Spectroquant® CODセルテスト、測定範囲50~500 mg/L
カタログ番号114541 Spectroquant® CODセルテスト、測定範囲25~1500 mg/L
カタログ番号114691 Spectroquant® CODセルテスト、測定範囲300~3500 mg/L
カタログ番号114555 Spectroquant® CODセルテスト、測定範囲500~10,000 mg/L
カタログ番号101797 Spectroquant® CODセルテスト、測定範囲5000~90,000 mg/L
カタログ番号171201 Spectroquant® Thermoreactor TR 420または
カタログ番号171202 Spectroquant® Thermoreactor TR 620
![rapid-digestion method 迅速分解法](/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/images/technical-documents/protocols/analytical-chemistry/photometry-and-reflectometry/rapid-digestion-method/rapid-digestion-method.jpg)
*Move 100には適合しません
COD迅速消化法
関連する標準(ISO 15705)によれば、セルテストを用いたCOD測定は148℃で行います。セル内のCOD/水混合物はこの温度ですでに沸騰しているためです。そのため、この場合、より高い消化温度は適切ではありません。通常の煮沸時間は120分です。ただし、実際の実験で示されているように、ほとんどの廃水サンプルはわずか20分ですでに十分に消化されています。
したがって、標準的な方法に加えて、以下の利点を有するCOD迅速消化法をお勧めしています。
- 標準に準拠した消化温度(148℃)
- 標準的なサーモリアクターを使用できるため、追加の投資は不要
- サンプル数によって、ユーザーは12または24ウェルを有するサーモリアクターを選択できるため、多数のサンプルを同時に処理可能
試料調製:
両方のタイプのサーモリアクターは、最大7つのカスタマイズされた方法を入力できます。装置のマニュアルの5.6.1章、カスタマイズした方法の入力方法の指示を参照してください。
148℃の消化温度および20分の総加熱時間を選択して入力します。セットアップメニューでサーモリアクターを手動開始に切り替えます。予熱を開始します。最終温度148℃に達すると、サーモリアクターが待機モードであることを示す記号Sが表示されます。調製したチューブを挿入し、温度が再び148℃に平衡化するまで待ちます。次に、再度run/enterキーを押して、タイマーと加熱サイクルを開始します。20分間の加熱時間が終了したら、サーモリアクターから熱くなったチューブを取り出し、スタンドに入れます。約40℃超まで冷却し、チューブの内容物を回転混合します。懸濁された固形物を沈降させ、使用した試験の光度計のマニュアルの指示に従って値を測定します。
私たちの実際の経験とお客様の回答から、120分の分解時間の代わりに20分の分解時間を使用した場合に、ほとんどの廃水サンプルで同じ結果が認められることがわかっています。
分析:
上記の試験キットで測定します。
Network error: Failed to fetch