Merck
ホームガスクロマトグラフィー(GC)個々のメソッドに適したGCカラムの選択
個々のメソッドに適したGCカラムの選択
分析メソッドによるGCキャピラリーカラム正確さ、精度、一貫性
私たちは、最も正確な分析製品だけが有用であることを理解しています。
これこそ、メルクが、お客様が必要とする正確さ、精度、および一貫性をもたらすSupelcoの分析用GCカラムのポートフォリオを提供している理由です。
私たちは、お客様が適切なフェーズを見つけるのに役立つように、様々な方法で日常的に使用されるGCカラムを整理しました。参照する方法と一致するリンクをたどるだけです。
ASTMメソッド用GCカラム
米国材料試験協会(ASTM)メソッドは幅広い製品の分析に対応しています。ASTMメソッドと推奨するSupelcoキャピラリーGCカラムは以下のとおりです。
  • D1945: Equity®-1
  • D2887: Petrocol® 2887, Petrocol® EX2887
  • D3606: SLB®-ILD3606
  • D3710: Equity®-1
  • D4815: Equity®-1
  • D5134: Petrocol® DH 50.2
  • D5441: Petrocol® DH 50.2, Petrocol® DH
  • D5442: Equity®-1
  • D5501: Petrocol® DH 150
  • D5580: Equity®-1
  • D6584: MET-Biodiesel, SPB®-Biodiesel
  • D6729: Petrocol® DH Octyl, Petrocol® DH 50.2, Petrocol® DH, Petrocol® DH 150
  • D6730: Petrocol® DH Octyl, Petrocol® DH 50.2, Petrocol® DH, Petrocol® DH 150
  • D6733: Petrocol® DH Octyl, Petrocol® DH 50.2, Petrocol® DH, Petrocol® DH 150
  • D7096: Equity®-1
  • D7213: Petrocol® 2887, Petrocol® EX2887
GPA法用GCカラム
Gas Processors Association (GPA)メソッドは、一般に天然ガスと液体天然ガスの分析に対応しています。GPAメソッドと推奨するSupelcoキャピラリーGCカラムは以下のとおりです。
  • 2186: Equity®-1
  • 2286: Equity®-1
JMHLWメソッド用GCカラム
2006年5月、日本の厚生労働省(JMHLW)は、植物ベースと動物ベースの食品に許容される農薬の残留濃度に対する規制を導入しました。この「ポジティブリスト」には、農薬、飼料添加剤、および動物用医薬品が含まれます。この規制の目的は、これらの残留物を個々の限界を超える濃度で含む食品が流通しないようにすることです。分析には、LC-MSまたはGC-MSのいずれかが使用されています。推奨するSupelcoキャピラリーGCカラムは以下のとおりです。
  • SLB®-5ms
USPメソッド用GCカラム
米国薬局方協会(USP)メソッドは一般に医薬品に対応しています。USPコードと推奨するSupelcoキャピラリーGCカラムは以下のとおりです。
  • G1: Equity®-1, SPB®-1
  • G2: Equity®-1, SPB®-1
  • G3: SPB®-50, SP®-2250
  • G5: SP®-2340, SP®-2560
  • G7: SPB®-225
  • G8: SP®-2330
  • G9: Equity®-1, SPB®-1
  • G16: Omegawax®, SUPELCOWAX® 10
  • G18: PAG
  • G19: SPB®-225
  • G25: SPB®-1000, Nukol™
  • G27: SLB®-5ms, Equity®-5, SPB®-5
  • G32: SPB®-20
  • G35: SPB®-1000, Nukol™, Equity®-5, SPB®-5
  • G42: SPB®-35
  • G43: SPB®-624, OVI-G43
  • G46: Equity®-1701
  • G48: SP®-2380
AOACメソッド用GCカラム
AOACメソッドは幅広い製品の分析に対応しています。
  • 2012.13, Ce 1-h05, 996.06: SP®-2560
  • 996.06: MET-Biodiesel
ENメソッドGCカラム
欧州規格(EN)メソッドは幅広い製品の分析に対応しています。
  • 14110: Equity®-1
  • 14105: MET-Biodiesel, SPB®-Biodiesel
  • 2005/108/EC: SLB®-5ms
OSHAメソッド用GCカラム
米国労働安全衛生局(OSHA)メソッドは一般に作業環境中の室内空気の品質を規定しています
  • 53, 56: Equity®-1
  • 62: SLB®-5ms, SPB®-20
  • 52, 80: SUPELCOWAX® 10
NIOSHメソッド用GCカラム
国立労働安全衛生研究所(NIOSH)法は作業環境中の室内空気の品質に関する分析を規定しています。
  • 1003: VOCOL®
  • 1403,1500/1501, 2542: Equity®-1
  • 2530, 5503: SLB®-5ms
標準メソッド用GCカラム
Standard Methods は一般に環境試料の分析に対応しています。
  • 6040D: SLB®-5ms
EPAメソッド用GCカラム
米国環境保護庁(US EPA)メソッドは、環境試料の分析を規定しています。
  • 8015: Equity®-1, SLB®-5ms, VOCOL®
  • TO-17: Equity®-1, VOCOL®
  • 552: Equity®-1701
  • 608.1/608.2: Equity®-1701, SLB®-5ms, SPB®-608
  • 608/8081/OLM04.2 PEST: Equity®-1701, SLB®-5ms, SLB®-35ms, SPB®-608
  • 8082: Equity®-1701, Equity®-5, SLB®-5ms, SPB®-608
  • 8041, 8081: Equity®-5
  • 8141: Equity®-5, SLB®-5ms, SPB®-608
  • 8270: Equity®-5, SLB®-5ms
  • IP-8: SLB®-5ms, SPB®-608
  • TO-13, 525.2, 625: SLB®-5ms
  • 610, 8100: SLB®-5ms, SPB®-608
  • OLM04.2 SVOA: SLB®-5ms, SPB®-624, VOCOL®
  • TO-10: SPB®-608
  • 0030: SPB®-624
  • 524.2, 624, 8260: SPB®-624, VOCOL®
  • 1668: SPB®-Octyl
  • 507: Sup-Herb™
  • 502.2: VOCOL®
FDA法用GCカラム
米国食品医薬品局(US FDA)メソッドは、食品および医薬品試料の分析を規定しています。
  • LIB4423: SLB®-5ms