Merck
USP Analysis of Actos (Pioglitazone) using Ascentis® Express C18
USP Analysis of Actos (Pioglitazone) using Ascentis® Express C18 application for HPLC
材料
分析カラム
製品番号
詳細
価格
Ascentis® Express C18、5μm HPLCカラム
5 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm
標準
製品番号
詳細
価格
ベンゾフェノン
ReagentPlus®, 99%
ピオグリタゾン 塩酸塩
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
移動相成分
製品番号
詳細
価格
酢酸アンモニウム
LiChropur, eluent additive for LC-MS
CONDITIONS
column
Ascentis® Express C18, 15 cm x 4.6 mm, 5 μm particles (50537-U)
mobile phase
[A] 100 mM ammonium acetate; [B] acetonitrile; [C] acetic acid; (55:45:2, A:B:C)
flow rate
0.7 mL/min
pressure
1160 psi (80 bar)
column temp.
25 °C
detector
UV, 269 nm
injection
20 μL
sample
pioglitazone 50 μg/mL, benzophenone 13 μg/mL in mobile phase