Merck
LC-MS Analysis of Carotene Compounds on Ascentis® RP-Amide
LC-MS Analysis of Carotene Compounds on Ascentis® RP-Amide application for HPLC
材料
分析カラム
製品番号
詳細
価格
Ascentis®RP-Amide HPLCカラム
5 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 2.1 mm
標準
製品番号
詳細
価格
キサントフィル
from marigold
ゼアキサンチン
analytical standard
α-カロチン
analytical standard
リコピン
analytical standard
β-カロテン
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
アスタキサンチン
≥97% (HPLC), from Blakeslea trispora
CONDITIONS
column
Ascentis RP-Amide, 15 cm x 2.1 mm I.D., 5 μm particles (565305-U)
mobile phase
acetonitrile
flow rate
0.2 mL/min
column temp.
35 °C
detector
MS, APCI(+), SIM
injection
5 μL
sample
10 mg/L in acetonitrile