Merck
HPLCによる草における除草剤トリアジンの分析、SUPELCOSIL LC-8-DB 、SPE処理、Supelclean LC-SCX使用
HPLCによる草における除草剤トリアジンの分析、SUPELCOSIL™ LC-8-DB 、SPE処理、Supelclean™ LC-SCX使用 application for SPE, application for HPLC
材料
SPEチューブまたはプレート
製品番号
詳細
価格
Supelclean LC-SCX SPEチューブ
bed wt. 500 mg, volume 3 mL, pkg of 54 ea
ガードカラム
製品番号
詳細
価格
SUPELCOSIL LC-8-DB Supelguard Cartridge
5 μm particle size, L × I.D. 2 cm × 4 mm
分析カラム
製品番号
詳細
価格
SUPELCOSIL LC-8-DB HPLCカラム
5 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm
CONDITIONS
sample preparation
SPE (Solid Phase Extraction)
sample/matrix
fresh grass clippings spiked with herbicides at 2 ppm
SPE tube/cartridge
Supelclean LC-SCX, 500 mg/3 mL (57018)
condition
1 mL methylene chloride
sample addition
2 mL grass extract. Wash with 2 x 2 mL acetonitrile.
drying
Dry packing for 5 min. under nitrogen purge
washing
Dry packing for 5 min under nitrogen purge; wash with 2 x 2 mL DI water
elution
1.5 mL methanol
eluate post-treatment
dilute to 2 mL with DI water
column
SUPELCOSIL LC-8-DB, 15 cm × 4.6 mm I.D., 5 μm (58347-U) with guard column (59553)
mobile phase
[A] acetonitrile; [B] water; (45:55, A:B)
flow rate
1.5 mL/min
detector
UV, 254 nm
injection
100 μL
詳細
アプリケーション
サンプルの前処理:
新鮮な刈草5 gに除草剤があらかじめ添加されています(各除草剤の濃度は2 ppm)。無水Na2SO4 4 g、次いで塩化メチレン:アセトン(80:20)20 mLを添加します。 20分間にわたり振盪した後、1分間静置します。
SPEチューブを塩化メチレン1 mLでコンディショニングします。
刈草抽出液2 mLをロードします。
アセトニトリル2 mLで2回洗浄します。
窒素パージにより容器を5分間にわたり乾燥させます。
DI H2O 2 mLで2回洗浄します。
メタノール1.5 mLで溶出させます。
DI水で希釈して2 mLにします。
法的情報
SUPELCOSIL is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC