Merck
HPLCによるロラゼパムエナンチオマーの分析、CHIROBIOTIC® T
HPLCによるロラゼパムエナンチオマーの分析、CHIROBIOTIC® T application for HPLC
材料
分析カラム
製品番号
詳細
価格
Astec® CHIROBIOTIC® T Chiral HPLC Column
5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
標準
製品番号
詳細
価格
(±)-Lorazepam
CONDITIONS
column
CHIROBIOTIC T, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (12024AST)
mobile phase
methanol
flow rate
1 mL/min
column temp.
25 °C
detector
UV, 230 nm
injection
1 μL
sample
5 mg/mL in methanol