Merck
HPLC Analysis of Vitamin D2 and D3 on Ascentis® Express C18
HPLC Analysis of Vitamin D2 and D3 on Ascentis® Express C18 application for HPLC
材料
分析カラム
製品番号
詳細
価格
Ascentis® Express C18、5μm HPLCカラム
5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
標準
製品番号
詳細
価格
エルゴカルシフェロール
40,000,000 USP units/g
コレカルシフェロール
≥98% (HPLC)
CONDITIONS
column
Ascentis® Express C18, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (50538-U)
mobile phase
[A] acetonitrile; [B] methanol; (95:5, A:B)
flow rate
1.5 mL/min
pressure
1726 psi (119 bar)
column temp.
35 °C
detector
UV, 265 nm
injection
10 μL
sample
50 μg/mL in 90:10, acetonitrile:methanol
詳細
アナリシスノート
This application demonstrates the suitability of the Ascentis Express C18, 5 μm, for the routine analysis of the fat-soluble vitamins D2 and D3 . Structures along with the optimized chromatogram obtained on the Ascentis Express C18, 5 μm are presented.