スキップする
E5750
エルゴカルシフェロール
40,000,000 USP units/g
別名:
エルカルシオール, カルシフェロール, ビタミンD2, 放射性エルゴステロール, 照射エルゴステロール
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C28H44O
CAS番号:
分子量:
396.65
NACRES:
NA.79
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
34058017
UNSPSC Code:
12352205
EC Number:
200-014-9
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1916682
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥97%
form
powder
specific activity
40,000,000 USP units/g
technique(s)
HPLC: suitable
color
white to off-white
mp
114-118 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)[C@@H](C)/C=C/[C@@H](C)[C@@]1([H])CC[C@@]([C@]1(C)CCC/2)([H])C2=C\C=C(C[C@@H](O)CC3)/C3=C
InChI
1S/C28H44O/c1-19(2)20(3)9-10-22(5)26-15-16-27-23(8-7-17-28(26,27)6)12-13-24-18-25(29)14-11-21(24)4/h9-10,12-13,19-20,22,25-27,29H,4,7-8,11,14-18H2,1-3,5-6H3/b10-9+,23-12+,24-13-/t20-,22+,25-,26+,27-,28+/m0/s1
InChI key
MECHNRXZTMCUDQ-RKHKHRCZSA-N
Gene Information
human ... VDR(7421)
General description
ビタミンD2すなわちエルゴカルシフェロールは、栄養補助食品または植物源を通して摂取できます。本化合物はプロビタミンであり、脂溶性です。
Application
エルゴカルシフェロールは、ラットの飼料の成分として使用されており、ビタミンD2に富む紫外線処理酵母のバイオアベイラビリティを研究しています。また、食用魚の栄養成分を定量する研究の一部として、ビタミンの同定および定量の標準物質として使用されています。
Biochem/physiol Actions
エルゴカルシフェロール(ビタミンD2)および25-ヒドロキシコレカルシフェロール(ビタミンD3)は2つの型のビタミンDであり、ヒドロキシル化により in vivoで活性化されます。ビタミンD2およびD3は、免疫機能およびカルシウムホメオスタシスなどの機能に及ぼす作用を評価する広範な研究で使用されています。
エルゴカルシフェロールは、くる病治療に使用されます。ビタミンDは、骨ミネラル化に能動的に関与しています。このビタミンの重度の欠乏は、骨軟化症およびくる病に関与しています。
Packaging
密封アンプル入り。
Preparation Note
1 USP unit = 1 I.U.
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
95220BP788PHR1238
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic
biological source
-
biological source
-
assay
≥97%
assay
≥98.0% (sum of enantiomers, HPLC)
assay
-
assay
-
form
powder
form
powder
form
powder
form
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-10 to -25°C
color
white to off-white
color
colorless to white
color
white
color
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under エルゴカルシフェロール
pictograms
Skull and crossbonesHealth hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - STOT RE 1 Oral
保管分類
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)