Merck
HPLC Analysis of Tetracycline Antibiotics on Ascentis® Express C18
HPLC Analysis of Tetracycline Antibiotics on Ascentis® Express C18 application for HPLC
材料
よく一緒に購入される製品
製品番号
詳細
価格
バイアル、スクリュートップ、シラン処理済み
volume 2 mL, amber glass vial, O.D. × H × I.D. 12 mm × 32 mm × 4.6 mm
ガードカラム
製品番号
詳細
価格
Ascentis® Express C18、2.7ミクロンガードカートリッジ
2.7 μm particle size, L × I.D. 5 mm × 3 mm, pkg of 3 ea
分析カラム
製品番号
詳細
価格
Ascentis® Express C18, 2.7 µm HPLCカラム
2.7 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 3 mm
標準
製品番号
詳細
価格
クロルテトラサイクリン 塩酸塩
VETRANAL®, analytical standard
オキシテトラサイクリン 塩酸塩
VETRANAL®, analytical standard
4-エピテトラサイクリン 塩酸塩
VETRANAL®, analytical standard
ドキシサイクリン ハイクレート
VETRANAL®, analytical standard
テトラサイクリン 塩酸塩
VETRANAL®, analytical standard
移動相成分
製品番号
詳細
価格
シュウ酸 二水和物
ACS reagent, ≥99%
CONDITIONS
column
Ascentis Express C18, 15 cm x 3.0 mm I.D., 2.7 μm particles (53816-U)
mobile phase
[A] 10 mM oxalic acid in water; [B] 5 mM oxalic acid in methanol:acetonitrile (1:1)
gradient
15% B for 1 min; to 20% B in 0.1 min, held at 20% for 4 min; to 80% B in 5 min; to 15% B in 0.1 min, held at 15% B for 3 min
flow rate
0.5 mL/min
pressure
3597 psi (248 bar)
column temp.
30 °C
detector
UV, 355 nm
injection
50 μL
sample
100 ng/mL of each compound in acetontrile:water:formic acid (5:94.9:0.1)
詳細
アナリシスノート
Separation of tetracycline antibiotics from their epi-metabolites was achieved on an Ascentis® Express C18 HPLC column. Oxalic acid was added to the mobile phase to prevent the loss of these metal-binding compounds in the HPLC system.