Merck
37918
Supelco
4-エピテトラサイクリン 塩酸塩
VETRANAL®, analytical standard
別名:
4-epi-テトラサイクリン 塩酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C22H24N2O8 · HCl
CAS番号:
分子量:
480.90
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
製品種目
VETRANAL®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
clinical testing
フォーマット
neat
保管温度
−20°C
SMILES記法
Cl.CN(C)[C@@H]1[C@@H]2C[C@H]3C(=C(O)[C@]2(O)C(=O)C(C(N)=O)=C1O)C(=O)c4c(O)cccc4[C@@]3(C)O
InChI
1S/C22H24N2O8.ClH/c1-21(31)8-5-4-6-11(25)12(8)16(26)13-9(21)7-10-15(24(2)3)17(27)14(20(23)30)19(29)22(10,32)18(13)28;/h4-6,9-10,15,25,27-28,31-32H,7H2,1-3H3,(H2,23,30);1H/t9-,10-,15+,21+,22-;/m0./s1
InChI Key
XMEVHPAGJVLHIG-DXDJYCPMSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
4-エピテトラサイクリン塩酸塩は、獣医療法で使用されるテトラサイクリンの分解生成物であることがわかっています。
化学構造:テトラサイクリン
アプリケーション
適切な装置技術に関するさらなる情報については製品の分析試験証明書をご参照ください。さらなるサポートについてはTechnical Serviceまでお問い合わせください。
法的情報
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
37918-VAR-R:
37918-BULK-R:
37918-100MG-R:
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
以前この製品を購入いただいたことがある場合
文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Toxicity of tetracyclines and tetracycline degradation products to environmentally relevant bacteria, including selected tetracycline-resistant bacteria
Halling-S?rensen.B, et al.
Archives of Environmental Contamination and Toxicology, 42, 263-271 (2002)
Mohitosh Maiti et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 22(4), 1709-1711 (2012-01-20)
Over-expressions of miRNAs are being increasingly linked with many diseases including different types of cancer. In this study, the role of some known small molecular therapeutics has been investigated for their ability to bind with the pre-miRNA target (hsa-mir-155) and