Merck
HPLCによる酒石酸エナンチオマーの微量分析、Astec® CLC-D
HPLCによる酒石酸エナンチオマーの微量分析、Astec® CLC-D application for HPLC
材料
分析カラム
製品番号
詳細
価格
Astec® CLC-D Chiral HPLC Column(アステック CLC-DキラルHPLCカラム)
5 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm
標準
製品番号
詳細
価格
DL-酒石酸
anhydrous, suitable for ion chromatography, ≥99.5% (T)
DL-酒石酸
ReagentPlus®, 99%
DL-酒石酸
≥99%
CONDITIONS
column
Astec CLC-D, 15 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (53023AST)
mobile phase
3 mM copper sulfate, pH 3.2
flow rate
1 mL/min
column temp.
25 °C
detector
UV, 254 nm
injection
10 μL
sample
5 mg/mL in water