Merck
HPLCによるリタリン酸およびリタリン (メチルフェニデート) エナンチオマーの分析、CHIROBIOTIC® V2、T2 ガードカラム使用
HPLCによるリタリン酸およびリタリン (メチルフェニデート) エナンチオマーの分析、CHIROBIOTIC® V2、T2 ガードカラム使用 application for HPLC
材料
分析カラム
製品番号
詳細
価格
Astec® CHIROBIOTIC® V2 キラル HPLC カラム
5 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm
標準
製品番号
詳細
価格
メチルフェニデート 塩酸塩
Ritalinic acid
99% (CP)
CONDITIONS
column
CHIROBIOTIC T2 guard column, 2 cm x 4 mm I.D., 5 μm particles (16100AST (requires holder 21150AST))
column
CHIROBIOTIC V2, 15 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (15023AST)
mobile phase
[A] 20 mM ammonium acetate, pH 4.1; [B] methanol; (7:93, A:B)
flow rate
1 mL/min
column temp.
25 °C
detector
UV, 230 nm