Merck
HPLCによるα-メチルベンジルアミンエナンチオマーの分析、CYCLOBOND I 2000 DMP
HPLCによるα-メチルベンジルアミンエナンチオマーの分析、CYCLOBOND I 2000 DMP application for HPLC
材料
Standard
製品番号
詳細
価格
(S)-(−)-α-メチルベンジルアミン
derivatization grade (chiral), LiChropur, ≥99.0%
(R)-(+)-α-メチルベンジルアミン
derivatization grade (chiral), LiChropur, ≥99.0%
(R)-(+)-α-メチルベンジルアミン
purum, ≥98.0% (sum of enantiomers, GC)
(R)-(+)-α-メチルベンジルアミン
98%
(S)-(−)-α-メチルベンジルアミン
98%
α-メチルベンジルアミン
99%
分析カラム
製品番号
詳細
価格
Astec® Cyclobond I 2000 DMP Chiral HPLC Column
5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
CONDITIONS
column
CYCLOBOND I 2000 DMP, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (20724AST)
mobile phase
ethanol
flow rate
1.2 mL/min
column temp.
22 °C
detector
UV, 254 nm
injection
1 μL
sample
3 mg/mL in methanol