Merck
HPLCによるα-メチルベンジルアミンエナンチオマーの分析、 CHIROBIOTIC® V
HPLCによるα-メチルベンジルアミンエナンチオマーの分析、 CHIROBIOTIC® V application for HPLC
材料
Standard
製品番号
詳細
価格
(S)-(−)-α-メチルベンジルアミン
derivatization grade (chiral), LiChropur, ≥99.0%
(R)-(+)-α-メチルベンジルアミン
derivatization grade (chiral), LiChropur, ≥99.0%
(R)-(+)-α-メチルベンジルアミン
purum, ≥98.0% (sum of enantiomers, GC)
(R)-(+)-α-メチルベンジルアミン
98%
(S)-(−)-α-メチルベンジルアミン
98%
α-メチルベンジルアミン
99%
分析カラム
製品番号
詳細
価格
Astec®CHIROBIOTIC®V Chiral HPLC Column(キラルHPLCカラム)
5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
CONDITIONS
column
CHIROBIOTIC V, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (11024AST)
mobile phase
[A] hexane; [B] isopropanol; (90:10, A:B)
flow rate
0.5 mL/min
column temp.
25 °C
detector
UV, 254 nm
injection
1 μL
sample
2 mg/mL in methanol