Merck
HPLCによるリポキシダーゼの分析、TSKgel® Phenyl-5PW
HPLCによるリポキシダーゼの分析、TSKgel® Phenyl-5PW application for HPLC
材料
分析カラム
製品番号
詳細
価格
TSK-GEL®疎水性相互作用クロマトグラフィー(HIC)カラム
L × I.D. 7.5 cm × 7.5 mm, 10 μm particle size
CONDITIONS
column
TSKgel Phenyl-5PW, 7.5 cm × 7.5 mm I.D., 10 μm particles (807573)
mobile phase
[A] 0.1M phosphate buffer, pH 7.0 + 1.5M ammonium sulfate; [B] 0.1M phosphate buffer, pH 7.0;
gradient
linear, 0% B to 100% B over 60 min
flow rate
0.5 mL/min
detector
UV, 280 nm
詳細
法的情報
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation