Merck
β-ラクタム抗体のHPLC分析、Discovery® RP-Amide C16
vibrant-m
材料
分析カラム
製品番号
詳細
価格
Discovery® RP-AmideC16 HPLCカラム
5 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm
CONDITIONS
column
Discovery RP-Amide C16, 15 cm × 4.6 mm I.D., 5 μm particles (505013)
mobile phase
[A] 0.01% TFA in water; [B] 0.01% TFA in acetonitrile
flow rate
1.5 mL/min
column temp.
30 °C
detector
UV, 254 nm