Merck
HPLCによるJacobsen触媒エナンチオマーの分析、CYCLOBOND I 2000 HP-RSP (NH4OH 移動相)
HPLCによるJacobsen触媒エナンチオマーの分析、CYCLOBOND I 2000 HP-RSP (NH4OH 移動相) application for HPLC
材料
Standard
製品番号
詳細
価格
(R,R)-(−)-N,N′-ビス(3,5-ジ-tert-ブチルサリチリデン)-1,2-ジクロヘキサンジアミン
98%
(S,S)-(+)-N,N′-ビス(3,5-ジ-tert-ブチルサリチリデン)-1,2-シクロヘキサンジアミン
98%
(R,R)-(−)-N,N′-ビス(3,5-ジ-tert-ブチルサリチリデン)-1,2-シクロヘキサンジアミノマンガン(III)クロリド
(S,S)-(+)-N,N′-ビス(3,5-ジ-tert-ブチルサリチリデン)-1,2-シクロヘキサンジアミノマンガン(III)クロリド
分析カラム
製品番号
詳細
価格
Astec® CYCLOBOND I 2000 HP-RSPキラルHPLCカラム
5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
CONDITIONS
column
CYCLOBOND I 2000 HP-RSP, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (24024AST)
mobile phase
[A] acetonitrile; [B] methanol; [C] acetic acid; [D] ammonium hydroxide; (85:15:0.4:0.1, A:B:C:D)
flow rate
0.9 mL/min
column temp.
25 °C
detector
UV, 254 nm
injection
5 μL
sample
2 mg/mL in methanol