Merck
HPLCによるフラボノイドの分析、Ascentis® RP-Amide
HPLCによるフラボノイドの分析、Ascentis® RP-Amide application for HPLC
材料
分析カラム
製品番号
詳細
価格
Ascentis®RP-Amide HPLCカラム
5 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm
CONDITIONS
column
Ascentis RP-Amide, 15 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (565324-U)
mobile phase
[A] 0.085% orthophosphoric acid; [B] acetonitrile;
flow rate
1.0 mL/min
column temp.
30 °C
detector
UV, 280 nm
injection
10 μL
sample
as indicated in mobile phase A