Merck
HPLCによる降圧薬の分析、Ascentis® RP-Amide
HPLCによる降圧薬の分析、Ascentis® RP-Amide application for HPLC
材料
分析カラム
製品番号
詳細
価格
Ascentis®RP-Amide HPLCカラム
5 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm
CONDITIONS
column
Ascentis RP-Amide, 15 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (565324-U)
mobile phase
[A] 10 mM monobasic potassium phosphate (pH 3.0 with phosphoric acid); [B] acetonitrile; (80:20, A:B)
flow rate
1 mL/min
column temp.
35 °C
detector
UV, 254 nm
injection
10 μL
sample
50 μg/mL each in mobile phase