HPLCによる降圧剤および利尿剤の分析、Discovery® RP-Amide C16
材料
分析カラム
column
Discovery RP-AmideC16, 15 cm × 4.6 mm I.D., 5 μm particles (505013)
mobile phase
[A] methanol; [B] 25 mM potassium phosphate, dibasic, pH 7.0 (22:78, A:B)
flow rate
1 mL/min
column temp.
30 °C
detector
UV, 254 nm