Merck
HPLCによるアンシミドールエナンチオマーの分析、CYCLOBOND I 2000 HP-RSP
HPLCによるアンシミドールエナンチオマーの分析、CYCLOBOND I 2000 HP-RSP application for HPLC
材料
分析カラム
製品番号
詳細
価格
Astec® CYCLOBOND I 2000 HP-RSPキラルHPLCカラム
5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
標準
製品番号
詳細
価格
アンシミドール
suitable for plant cell culture, BioReagent
CONDITIONS
column
CYCLOBOND I 2000 HP-RSP, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (24024AST)
mobile phase
[A] 5 mM ammonium acetate, pH 6.0; [B] acetonitrile; (80:20, A:B)
flow rate
1 mL/min
column temp.
35 °C
detector
UV, 215 nm