Merck
HPLCによるアンフェタミンおよびメタフェタミンエナンチオマーの分析、CHIROBIOTIC® V2
HPLCによるアンフェタミンおよびメタフェタミンエナンチオマーの分析、CHIROBIOTIC® V2 application for HPLC
材料
分析カラム
製品番号
詳細
価格
Astec® CHIROBIOTIC® V2 キラル HPLC カラム
5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
標準
製品番号
詳細
価格
(+)-Methamphetamine hydrochloride
D-アンフェタミン ヘミ硫酸塩 溶液
1.0 mg/mL in methanol, analytical standard, for drug analysis
(+)-Methamphetamine hydrochloride solution
analytical standard, for drug analysis, 1.0 mg/mL in methanol
CONDITIONS
column
CHIROBIOTIC V2, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (15024AST)
mobile phase
[A] methanol; [B] acetic acid; [C] ammonium hydroxide; (99.88:0.1:0.01, A:B:C)
flow rate
1 mL/min
column temp.
25 °C
detector
UV, 210 nm