Merck
HPLCによる3-フェニル乳酸エナンチオマーの分析、 CHIROBIOTIC® R
HPLCによる3-フェニル乳酸エナンチオマーの分析、 CHIROBIOTIC® R application for HPLC
材料
Standard
製品番号
詳細
価格
3-フェニル乳酸
≥98%
D-(+)-3-フェニル乳酸
98%
L-(-)-3-フェニル乳酸
98%
分析カラム
製品番号
詳細
価格
Astec®CHIROBIOTIC®RキラルHPLCカラム
5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
CONDITIONS
column
CHIROBIOTIC R, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (13024AST)
mobile phase
0.1% ammonium acetate in methanol
flow rate
1 mL/min
column temp.
25 °C
detector
UV, 230 nm
injection
0.5 μL