Merck
HPLCによるリン酸水素 1,1′-ビナフチル-2,2′-ジイルエナンチオマーの分析、Astec® (R,R) P-CAP
HPLCによるリン酸水素 1,1′-ビナフチル-2,2′-ジイルエナンチオマーの分析、Astec® (R,R) P-CAP™ application for HPLC
材料
Standard
製品番号
詳細
価格
リン酸水素(R)-(−)-1,1′-ビナフチル-2,2′-ジイル
≥98%
(S)-(+)-1,1′-Binaphthyl-2,2′-diyl hydrogenphosphate
97%
CONDITIONS
column
Astec (R,R) P-CAP, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (31024AST)
mobile phase
20 mM ammonium acetate in: (A) acetonitrile; (B) methanol; (70:30, A:B)
flow rate
0.9 mL/min
column temp.
25 °C
detector
UV, 254 nm
injection
5 μL
sample
2 mg/mL in methanol
詳細
法的情報
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
P-CAP is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC