イオン交換(カラム:Discovery® BIOpolyMA-WAX)によるクレアチンキナーゼの検出
CONDITIONS
column
Discovery BIO PolyMA-SCX, 5 cm × 4.6 mm, 5 μm particles (59601-U)
mobile phase
[A] 20 mM sodium phosphate, pH 7.0; [B] 20 mM sodium phosphate, 0.5M NaCl, pH 7.0
flow rate
0.5 mL/min
injection
10 μL
column temp.
25 °C
detector
UV, 280 nm
詳細
アナリシスノート
Discovery BIO PolyMA-SCXとPolyMA-WAXカラムは、様々なタンパク質で鋭く、効率のよいピークをみせます。