Merck
GCによる1 ppmレベルでの硫化ガス分析、 Supel-Q PLOT、SPME処理、75 μm Carboxen/PDMS使用
GCによる1 ppmレベルでの硫化ガス分析、 Supel-Q PLOT、SPME処理、75 μm Carboxen/PDMS使用 suitable for GC, application for SPME
材料
SPMEファイバー
製品番号
詳細
価格
SPMEファイバー・アセンブリカルボキセン/ポリジメチルシロキサン(CAR/PDMS)
df 75 μm(CAR/PDMS, for use with manual holder, needle size 24 ga
分析カラム
製品番号
詳細
価格
Supel-Q PLOTキャピラリーGCカラム
L × I.D. 30 m × 0.32 mm, average thickness 15 μm
CONDITIONS
sample/matrix
sulfur gases in air at 1ppm, 250 mL bulb
SPME fiber
Carboxen/PDMS, 75 μm (57318)
extraction
headspace, 5 min, ambient temp
desorption process
2 min, 250 °C
column
Supel-Q PLOT, 30 m × 0.32 mm I.D. (24242)
oven
45°C (0.75 min) to 250°C at 25°C/min
inj. temp.
splitless/split (closed 2 min), 0.75 mm I.D. liner
detector
MS quadrupole, m/z = 32 - 125 (0.6sec/scan)
carrier gas
helium, 25 cm/sec