Merck
GCによるプロリン メチル エステルエナンチオマー(N-トリフルオロアセチル誘導体) の分析、Astec® CHIRALDEX G-TA
GCによるプロリン メチル エステルエナンチオマー(N-トリフルオロアセチル誘導体) の分析、Astec® CHIRALDEX™ G-TA suitable for GC
材料
分析カラム
製品番号
詳細
価格
Astec® CHIRALDEX G-TAキャピラリーGCカラム
L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 0.12 μm
標準
製品番号
詳細
価格
N-Z-L-proline methyl ester
97%
L-プロリンメチルエステル 塩酸塩
98%
D-Proline methyl ester 塩酸塩
≥98.0% (AT)
CONDITIONS
column
Astec CHIRALDEX G-TA, 30 m x 0.25 mm I.D., 0.12 μm (73033AST)
oven
140 °C
inj. temp.
250 °C
detector
FID, 250 °C
carrier gas
helium, 30 psi
injection
1 μL, 80:1 split
sample
3 mg/mL racemate in methanol
peak 1: L-proline methyl ester (N-TFA derivative)
peak 1: D-proline methyl ester (N-TFA derivative)
詳細
アナリシスノート
Elution order reversal using the N-acetyl derivative.