Merck
362913
Sigma-Aldrich
N-Z-L-proline methyl ester
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H17NO4
CAS番号:
分子量:
263.29
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
光学活性
[α]22/D −36.8°, neat
反応適合性
reaction type: solution phase peptide synthesis
屈折率
n20/D 1.5217 (lit.)
密度
1.175 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
COC(=O)[C@@H]1CCCN1C(=O)OCc2ccccc2
InChI
1S/C14H17NO4/c1-18-13(16)12-8-5-9-15(12)14(17)19-10-11-6-3-2-4-7-11/h2-4,6-7,12H,5,8-10H2,1H3/t12-/m0/s1
InChI Key
BLQYEDXWEDWCNJ-LBPRGKRZSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
362913-BULK:
362913-25G:
362913-VAR:
362913-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)