Merck
GCによるグリコールの分析、Nukol
GCによるグリコールの分析、Nukol suitable for GC
材料
Standard
製品番号
詳細
価格
ジエチレングリコール
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
エチレングリコール
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
プロピレングリコール
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
グリセリン
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
2,3-ブタンジオール
analytical standard, mixture of racemic and meso forms
トリエチレングリコール
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
CONDITIONS
column
Nukol, 15 m x 0.53 mm I.D., 0.5 μm (25326)
oven
110 °C, 8 °C/min to 220 °C
detector
FID, 250 °C
carrier gas
helium, 15 mL/min
injection
1 μL, direct
sample
100 ppm each glycol in water