Merck
GCによる 1-フェニルエチルアミンエナンチオマー(N-アセチル誘導体)の分析、Astec® CHIRALDEX B-PM
GCによる 1-フェニルエチルアミンエナンチオマー(N-アセチル誘導体)の分析、Astec® CHIRALDEX™ B-PM suitable for GC
材料
分析カラム
製品番号
詳細
価格
Astec® CHIRALDEX B-PM Capillary GC Column
L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 0.12 μm
CONDITIONS
column
Astec CHIRALDEX B-PM, 30 m x 0.25 mm I.D., 0.12 μm (76023AST)
oven
130 °C
inj. temp.
250 °C
detector
FID, 250 °C
carrier gas
helium, 30 psi
sample
3 mg/mL in methylene chloride
peak 1: S(-)-1-phenylethylamine (N-TFA derivative)
peak 2: R(+)-1-phenylethylamine (N-TFA derivative)
詳細
アナリシスノート
Can reverse elution order by using the N-TFA derivative on CHIRALDEX G-PN or B-DM columns.