Merck
76023AST
Supelco
Astec® CHIRALDEX B-PM Capillary GC Column
L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 0.12 μm
別名:
GC column, chiral, beta-dextran
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥99,500
¥99,500
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥99,500
About This Item
UNSPSCコード:
41115710
eCl@ss:
32110502
NACRES:
SB.54
¥99,500
Check Cart for Availability
物質
fused silica
品質水準
詳細
GC capillary column
包装
pkg of 1 ea
パラメーター
-10-200 °C temperature (isothermal)
-10-220 °C temperature (programmed)
β値
500
df
0.12 μm
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
L × 内径
30 m × 0.25 mm
マトリックス活性基
non-bonded; 2,3,6-tri-O-methyl derivative of β-cyclodextrin phase
アプリケーション
agriculture
chemicals and industrial polymers
cleaning products
clinical
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
forensics and toxicology
life science and biopharma
personal care
pharmaceutical (small molecule)
カラムタイプ
capillary chiral
分離法
chiral
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
CHIRALDEX B-PMカラムとSupelco β-DEX 110、Supelco β-DEX 120カラムとの主な違いは、ポリシロキサン担体に結合されているパーメチル化シクロデキストリンの濃度です。CHIRALDEX B-PMは、酸、アルコール、バルビタール、ジオール、エポキシド、エステル、炭化水素、ケトン、ラクトン、テルペンの分離に用いる汎用カラムです。また、一部の非誘導体化アルコールやジオールのほか、三級アミンなどの極性基をもつ一部の分析対象物質に対しても、優れた分離能を発揮します。
化学的/物理的耐性
温度限界:
  • -10°C~200°C(等温)、220°C(プログラム温度)
その他情報
We offer a variety of chromatography accessories including analytical syringes
法的情報
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CHIRALDEX is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Recent development of cationic cyclodextrins for chiral separation
Zhou, Jie, et al.
TrAC, Trends in Analytical Chemistry, 65, 22-29 (2015)
C Freissinet et al.
Journal of chromatography. A, 1306, 59-71 (2013-08-08)
The performances of several commercial chiral capillary columns have been evaluated with the aim of determining the one most suitable for enantiomeric separation in a gas chromatograph onboard a space probe. We compared the GC-MS response of three capillary columns
Synthesis of enantiopure ?2-homoalanine derivatives via rhodium catalyzed asymmetric hydrogenation
Luhr, Susan, et al.
Tetrahedron, 24 (7), 395-401 (2013)
Ionic cyclodextrins in ionic liquid matrices as chiral stationary phases for gas chromatography
Huang, Ke, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 1217 (32), 5261-5273 (2010)
Izabela Kania-Korwel et al.
Journal of chromatography. A, 1278, 133-144 (2013-01-26)
Changes in the enantiomeric fraction of chiral polychlorinated biphenyls (PCBs) are a powerful tool to investigate the movement of PCBs in the environment, for example as part of source apportionment and ecological studies. Environmental studies typically employ a series of