Merck
GCによる 1-アミノインダンエナンチオマー(N-トリフルオロアセチル誘導体)の分析、Astec® CHIRALDEX G-DA
GCによる 1-アミノインダンエナンチオマー(N-トリフルオロアセチル誘導体)の分析、Astec® CHIRALDEX™ G-DA suitable for GC
材料
標準
製品番号
詳細
価格
1-アミノインダン
98%
(R)-(−)-1-アミノインダン
97%
(S)-(+)-1-アミノインダン
97%
(R)-(-)-1-アミノインダン
ChiPros®, produced by BASF, 99%
CONDITIONS
column
Astec CHIRALDEX G-DA, 30 m x 0.25 mm I.D., 0.12 μm (72033AST)
oven
150 °C
inj. temp.
250 °C
detector
FID, 250 °C
carrier gas
helium, 24 psi
sample
peaks 1 & 2: 1-aminoindan enantiomers (N-TFA derivatives)