Merck
GCによる硫化ガスの分析、Supel-Q Plot、SPME処理、75 μm Carboxen/PDMS使用
GCによる硫化ガスの分析、Supel-Q Plot、SPME処理、75 μm Carboxen/PDMS使用 suitable for GC, application for SPME
材料
SPMEファイバー
製品番号
詳細
価格
SPMEファイバー・アセンブリカルボキセン/ポリジメチルシロキサン(CAR/PDMS)
df 75 μm(CAR/PDMS, for use with manual holder, needle size 24 ga
分析カラム
製品番号
詳細
価格
Supel-Q PLOTキャピラリーGCカラム
L × I.D. 30 m × 0.32 mm, average thickness 15 μm
CONDITIONS
sample/matrix
sulfur gases in 40 mL vial
SPME fiber
Carboxen/PDMS, 75 μm (57318)
extraction
10 min headspace at 40 °C
desorption process
3 min at 290 °C
column
Supel-Q PLOT, 30 m × 0.32 mm I.D. (24242)
oven
45 °C (1 min) to 250 °C at 15 °C/min
detector
FPD