Merck
US EPA法 OLM04.2 SVOA: GCによる準揮発性物質の分析、SLB®-5ms
US EPA法 OLM04.2 SVOA: GCによる準揮発性物質の分析、SLB®-5ms suitable for GC
材料
ガードカラム
製品番号
詳細
価格
中極性フューズドシリカチューブ
L × I.D. 5.0 m × 0.25 mm
付属品
製品番号
詳細
価格
Wheaton wide-mouth bottle
amber soda-lime glass bottle, capacity 1000 mL, white polypropylene cap, (PTFE faced LDPE liner), case of 12 ea
Supeltex M-2B Double-Tapered Ferrule
I.D. 0.4 mm, 0.10-0.25 mm to like I.D. Column, pkg of 2 ea
キャピラリーカラムバットコネクター
body only (ferrules not included)
分析カラム
製品番号
詳細
価格
SLB®-5msキャピラリーGCカラム
L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 0.25 μm
SLB®-5msキャピラリーGCカラム
L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 0.50 μm
SLB®-5msキャピラリーGCカラム
L × I.D. 20 m × 0.18 mm, df 0.18 μm
標準
製品番号
詳細
価格
N-ニトロソジフェニルアミン 溶液
certified reference material, 5000 μg/mL in methanol
ペルフルオロトリブチルアミン(PFTBA)
analytical standard
EPA 8270 GC-MSチューニング溶液II
certified reference material, 1000 μg/mL each component in dichloromethane
EPA CLP 半揮発性物質キャリブレーションMix
certified reference material, 1000 μg/mL each component in dichloromethane : benzene (3:1)
EPA CLP 半揮発性物質サロゲートスタンダードMix
certified reference material, 4000 μg/mL each component in methylene chloride
3,3'-ジクロロベンジジン 溶液
certified reference material, 2000 μg/mL in methanol
EPA 8270 半揮発性物質内部標準Mix
certified reference material, TraceCERT®, 2000 μg/mL each component in methylene chloride, ampule of 2 × 1 mL
CONDITIONS
column
SLB-5ms, 30 m x 0.25 mm I.D., 0.25 μm (28471-U)
oven
40 °C (2 min), 15 °C/min to 240 °C, 10 °C/min to 330 °C (2 min)
inj. temp.
250 °C
MSD interface
330 °C
scan range
m/z = 40-450
carrier gas
helium, 1.0 mL/min (11 min), ramp to 1.5 mL/min (constant for remainder of run)
injection
1 μL, pulsed splitless (15 psi until 0.10 min), (0.75 min)
liner
4 mm I.D., single taper
sample
50 ppm of an 80 component semivolatile standard, plus 6 internal standards (at 40 ppm) in methylene chloride