GCによる 37-成分 FAME 混合物の分析、SP®-2560 [Fast GC Analysis]
![GCによる 37-成分 FAME 混合物の分析、SP®-2560 [Fast GC Analysis] suitable for GC](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/images/160/741/e279c758-2b1f-40cc-89ff-1fdae14129ea/800/e279c758-2b1f-40cc-89ff-1fdae14129ea.jpg)
材料
分析カラム
column
SP-2560, 75 m x 0.18 mm I.D., 0.14 μm (23348-U)
oven
140 °C (5 min), 4 °C/min to 240 °C (2 min)
inj. temp.
250 °C
detector
FID, 250 °C
carrier gas
hydrogen, 40 cm/sec. @ 175 °C
injection
1 μL, split 100:1
liner
4 mm I.D split, cup design
sample
37 component FAME mix at concentrations listed in methylene chloride (47885-U)
詳細
法的情報
SP is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC