<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-TXMJ2GG>m_auth=>m_preview=>m_cookies_win=x" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden" id="tag-manager"></iframe>
コンテンツへスキップ
製品
カート
0
JP
JA
製品
製品
アプリケーション
サービス
技術資料
サポート
分析化学
細胞培養・細胞解析
化学・生化学試薬
体外診断薬用原料・組織染色試薬
ろ過
環境に配慮した代替製品
マイクロバイオロジー
実験器具
材料科学
分子生物学・機能ゲノミクス
モノクローナル抗体の開発・製造
mRNA医薬品の開発・製造
医薬品・バイオ医薬品製造
タンパク質生物学
超純水・純水製造装置
分析化学
細胞培養・細胞解析
有機合成化学
体外診断薬用原料・組織染色試薬
環境検査・大麻関連試験
食品/飲料の検査・製造
ゲノミクス
材料科学・エンジニアリング
微生物検査
モノクローナル抗体の開発・製造
mRNA医薬品の開発・製造
医薬品・バイオ医薬品製造
タンパク質生物学
研究・疾患領域
超純水・純水製造装置
受託製造
バルク・カスタム製品
デジタルプラットフォーム・ソフトウェア
診断薬の開発・製造
mRNA医薬品の開発・製造
製品サービス
サポート
安全データシート(SDS)
試験成績書(COA)
原産地証明書(COO)
品質証明書(COQ)
お問い合わせ
各国の連絡先
ウェブサイト更新情報
Eコマース FAQ
品質・規制
計算ツール・アプリ
ウェビナー[英語]
ログイン
注文検索
クイックオーダー
カート
0
戻る
ナチュラルラバーセプタム、溝付き
Products
出荷
即日発送 (1)
製品区分
septa (20)
ブランド
Sigma-Aldrich (20)
OD(mm)
色
容量
スペシャルグレード
Natural (20)
製品の絞り込み
Showing 1-20 of 20
比較する
製品番号
詳細
価格
Z512141
ナチュラルラバーセプタム、溝付き,
white rubber, bottom O.D. 23 mm, fits neck I.D., 20.5 mm, ST/NS: 24/40
表示
価格を表示
Z512133
ナチュラルラバーセプタム、溝付き,
red rubber, bottom O.D. 23 mm, fits neck I.D., 20.5 mm, ST/NS: 24/40
表示
価格を表示
Z512117
ナチュラルラバーセプタム、溝付き,
red rubber, bottom O.D. 14.5 mm, fits neck I.D., 12.5 mm, ST/NS: 14/20
表示
価格を表示
Z512125
ナチュラルラバーセプタム、溝付き,
white rubber, bottom O.D. 14.5 mm, fits neck I.D., 12.5 mm, ST/NS: 14/20
表示
価格を表示
Z512222
ナチュラルラバーセプタム、溝付き,
red rubber, bottom O.D. 28 mm, fits neck I.D., 25.5 mm, ST/NS: 29/42
表示
価格を表示
Z512206
ナチュラルラバーセプタム、溝付き,
red rubber, bottom O.D. 19.5 mm, fits neck I.D., 17.5 mm, ST/NS: 19/22
表示
価格を表示
Z512214
ナチュラルラバーセプタム、溝付き,
white rubber, bottom O.D. 19.5 mm, fits neck I.D., 17.5 mm, ST/NS: 19/22
表示
価格を表示
Z512176
ナチュラルラバーセプタム、溝付き,
white rubber, bottom O.D. 10 mm, fits neck I.D., 8.0 mm, ST/NS: 10/30
表示
価格を表示
Z512168
ナチュラルラバーセプタム、溝付き,
red rubber, bottom O.D. 10 mm, fits neck I.D., 8.0 mm
表示
価格を表示
Z512230
ナチュラルラバーセプタム、溝付き,
white rubber, bottom O.D. 28 mm, fits neck I.D., 25.5 mm, ST/NS: 29/42
表示
価格を表示
Z512184
ナチュラルラバーセプタム、溝付き,
red rubber, bottom O.D. 18 mm, fits neck I.D., 16.0 mm, Sure/Seal
表示
価格を表示
Z512737
ナチュラルラバーセプタム、溝付き,
blue rubber, bottom O.D. 25 mm, fits neck I.D., 22.0 mm
表示
価格を表示
Z512192
ナチュラルラバーセプタム、溝付き,
white rubber, bottom O.D. 18 mm, fits neck I.D., 16.0 mm, Sure/Seal
表示
価格を表示
Z512613
ナチュラルラバーセプタム、溝付き,
white rubber, bottom O.D. 26.5 mm, fits neck I.D., 24.0 mm
表示
価格を表示
Z512621
ナチュラルラバーセプタム、溝付き,
blue rubber, bottom O.D. 8.5 mm, fits neck I.D., 6.5 mm
表示
価格を表示
Z512656
ナチュラルラバーセプタム、溝付き,
blue rubber, bottom O.D. 11.5 mm, fits neck I.D., 9.5 mm
表示
価格を表示
Z512540
ナチュラルラバーセプタム、溝付き,
red rubber, bottom O.D. 26.5 mm, fits neck I.D., 24.0 mm
表示
価格を表示
Z512524
ナチュラルラバーセプタム、溝付き,
red rubber, bottom O.D. 21 mm, fits neck I.D., 19.0 mm
表示
価格を表示
Z512710
ナチュラルラバーセプタム、溝付き,
blue rubber, bottom O.D. 21 mm, fits neck I.D., 19.0 mm
表示
価格を表示
Z512699
ナチュラルラバーセプタム、溝付き,
blue rubber, bottom O.D. 18 mm, fits neck I.D., 16.0 mm, Sure/Seal
表示
価格を表示
比較する製品を最大4つまで選択
比較する
すべて削除
An unknown error has occured.
日本語 - JA
English - EN
詳細はこちら