Merck
Z512230
Sigma-Aldrich
ナチュラルラバーセプタム、溝付き
white rubber, bottom O.D. 28 mm, fits neck I.D., 25.5 mm, ST/NS: 29/42
別名:
Rubber Septa, Serrated Septa
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 PKG
¥62,900
¥62,900
出荷可能日2025年4月22日詳細
サイズを選択してください
表示を変更する
1 PKG
¥62,900
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
eCl@ss:
32119211
NACRES:
NB.35
¥62,900
出荷可能日2025年4月22日詳細
物質
white rubber
使用法
ST/NS: 29/42
特徴
fits neck I.D. 25.5 mm
包装
package of 100
底面 外径
28 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
容器のネック部分を外側から締められるように成形された折り返しフランジが付いており、 中空のプラグ上にある環状の溝と併せて、二重に密封性を高めます。プラグにある環状の溝がネックの内壁に押しつけられて、それぞれの溝で吸着的に密封されます。
注: 口径の大きいトランスファ-ニ-ドルを使用する際には、安全のため、wrap-it tieを使用して、ボトルやフラスコ開口部のセプタムを固定することをお勧めします。Wrap-it tieおよびアクセサリ-についてはお問い合わせください。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)