Merck
Z512133
Sigma-Aldrich
ナチュラルラバーセプタム、溝付き
red rubber, bottom O.D. 23 mm, fits neck I.D., 20.5 mm, ST/NS: 24/40
別名:
Natural Rubber Seal
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 PKG
¥38,700
¥38,700
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 PKG
¥38,700
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
eCl@ss:
32119211
NACRES:
NB.35
¥38,700
Check Cart for Availability
物質
red rubber
使用法
ST/NS: 24/40
特徴
fits neck I.D. 20.5 mm
包装
package of 100
底面 外径
23 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
容器のネック部分を外側から締められるように成形された折り返しフランジが付いており、 中空のプラグ上にある環状の溝と併せて、二重に密封性を高めます。プラグにある環状の溝がネックの内壁に押しつけられて、それぞれの溝で吸着的に密封されます。
注: 口径の大きいトランスファ-ニ-ドルを使用する際には、安全のため、wrap-it tieを使用して、ボトルやフラスコ開口部のセプタムを固定することをお勧めします。Wrap-it tieおよびアクセサリ-についてはお問い合わせください。
アプリケーション
Serrated natural rubber septa are suitable for temporary closure for glassware joints, tubes, bottles, nuclear magnetic resonance (NMR) tubes, ampules, and cannulation techniques in air-sensitive chemistry.
特徴および利点
  • Natural rubber septa are made of low-density /US/ennatural rubber.
  • Used to cover mild organic solvents and aqueous solutions.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)