グレード
reagent grade
蒸気密度
3.1 (vs air)
蒸気圧
<1 mmHg ( 20 °C)
製品種目
Vetec™
アッセイ
99%
形状
viscous liquid
自己発火温度
698 °F
expl. lim.
2.6-11.3 % (lit.)
テクニック
electrophoresis: suitable
不純物
≤1.0% water
water
屈折率
n20/D 1.474 (lit.)
pH
5 (20 °C, 100 g/L)
bp
182 °C/20 mmHg (lit.)
mp
20 °C (lit.)
密度
1.25 g/mL (lit.)
SMILES記法
OCC(O)CO
InChI
1S/C3H8O3/c4-1-3(6)2-5/h3-6H,1-2H2
InChI Key
PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 1
引火点(°F)
320.0 °F - closed cup
引火点(℃)
160 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
水溶性液体
Jan Code
V900122-500ML:
V900122-6X500ML:
V900122-VAR:
V900122-BULK:
試験成績書(COA)