グレード
AR
蒸気密度
<0.3 (25 °C, vs air)
蒸気圧
1 mmHg ( 146 °C)
詳細
Nominally 95-98% H2SO4
製品種目
Vetec™
アッセイ
≥98%
形状
liquid
pH
1.2 (5 g/L)
bp
~290 °C (lit.)
密度
1.840 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
OS(O)(=O)=O
InChI
1S/H2O4S/c1-5(2,3)4/h(H2,1,2,3,4)
InChI Key
QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
V800412-4X2.5L:4548173328966
V800412-2.5L-PW:
V800412-BULK:
V800412-8X500ML:4548173329420
V800412-2.5L:4548173326955
V800412-500ML:4548173326962
V800412-500ML-PW:
V800412-VAR:
V800412-6X500ML:4548173328973