Merck
V800262
Sigma-Aldrich
メタノール
≥99.5%, anhydrous, Vetec
別名:
メチルアルコール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3OH
CAS番号:
分子量:
32.04
Beilstein:
1098229
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
15101803
PubChem Substance ID:
product name
メタノール, anhydrous, ≥99.5%
グレード
anhydrous
蒸気密度
1.11 (vs air)
蒸気圧
410 mmHg ( 50 °C)
97.68 mmHg ( 20 °C)
製品種目
Vetec
アッセイ
≥99.5%
形状
liquid
自己発火温度
725 °F
expl. lim.
36 %
屈折率
n20/D 1.329 (lit.)
bp
64.7 °C (lit.)
mp
−98 °C (lit.)
密度
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
フォーマット
neat
SMILES記法
CO
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3
InChI Key
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Methanol (carbinol or methyl alcohol or wood alcohol) is a primary aliphatic alcohol miscible in water. It′s a polar solvent used in many organic synthesis reactions. Recently, it has been used in direct methanol fuel cell (DMFC) technology and in the production of gasoline, olefins, and hydrocarbons.
アプリケーション
Methanol can be used in the:
  • Preparation of methyl N-phenyl carbamate using urea and aniline.
  • Preparation of biodiesel from rapeseed oil using metal oxide (catalyst).
  • Silanization of multi-walled carbon nanotubes.
法的情報
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes,Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
49.5 °F - closed cup
引火点(℃)
9.7 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
V800262-500ML:4548173325088
V800262-6X500ML:4548173328676
V800262-BULK:
V800262-VAR:
V800262-500ML-PW:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Synthesis of biodiesel from rapeseed oil using supercritical methanol with metal oxide catalysts
Yoo S, et al.
Bioresource Technology, 101(22), 8686-8689 (2010)
One pot synthesis of methyl N-phenyl carbamate from aniline, urea and methanol
Qin F, et al.
Catalysis Letters, 126(3-4), 419-425 (2008)
Methanol
Young J A
Journal of Chemical Education, 83(8), 1131-1131 (2006)
Functionalization of carbon nanotubes using a silane coupling agent
Ma P, et al.
Carbon, 44(15), 3232-3238 (2006)
Direct conversion technologies of methane to methanol: an overview
Zakaria Z and Kamarudin S K
Renewable and Sustainable Energy Reviews, 65(8), 250-261 (2016)