Merck
V800234
Sigma-Aldrich
酸化鉛(IV)
LR, ≥94%
別名:
二酸化鉛, 過酸化鉛
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
PbO2
CAS番号:
分子量:
239.20
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
製品V800234は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
グレード
LR
製品種目
Vetec
アッセイ
≥94%
フォーム
powder
SMILES記法
O=[Pb]=O
InChI
1S/2O.Pb
InChI Key
YADSGOSSYOOKMP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Flame over circleHealth hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Ox. Sol. 3 - Repr. 1A - STOT RE 2
ターゲットの組織
Blood,Central nervous system,Immune system,Kidney
保管分類コード
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
特定第一種指定化学物質
消防法
第1類:酸化性固体
クロム、鉛又はよう素の酸化物
危険等級I
第一種酸化性固体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
V800234-VAR:
V800234-BULK:
V800234-500G:4548173324791
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)