グレード
LR
製品種目
Vetec™
アッセイ
≥99.5%
形状
powder
pH
9.0-9.6 (4% in water)
密度
1.73 g/mL at 25 °C (lit.)
微量陰イオン
carbonate (CO32-): ≤0.05%
微量陽イオン
As: ≤0.005%
SMILES記法
O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[O-]B1Ob2ob([O-])ob(O1)o2
InChI
1S/B4O7.2Na.10H2O/c5-1-7-3-9-2(6)10-4(8-1)11-3;;;;;;;;;;;;/h;;;10*1H2/q-2;2*+1;;;;;;;;;;
InChI Key
CDMADVZSLOHIFP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 1
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
V800083-VAR:
V800083-500G:4548173323039
V800083-BULK:
試験成績書(COA)