1727086
USP
Zolmitriptan Related Compound G
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
(S)-4-(4-Aminobenzyl)-2(1H)-oxazolidinone, (4S)-4-[(4-Aminophenyl)methyl]-2-oxazolidinone
サイズを選択してください
About This Item
おすすめの製品
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
zolmitriptan
メーカー/製品名
USP
mp
107-111 °C
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Nc1ccc(C[C@H]2COC(=O)N2)cc1
InChI
1S/C10H12N2O2/c11-8-3-1-7(2-4-8)5-9-6-14-10(13)12-9/h1-4,9H,5-6,11H2,(H,12,13)/t9-/m0/s1
InChI Key
WNAVSKJKDPLWBD-VIFPVBQESA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
Also, for use with USP monographs such as:
- Zolmitriptan Orally Disintegrating Tablets
- Zolmitriptan Tablets
- Zolmitriptan
- Zolmitriptan Nasal Spray
アナリシスノート
その他情報
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Jan Code
1727086-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ