1724452
USP
Ziprasidone Related Compound D
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
3-(1,2-Benzisothiazol-3-yl)-5-[2-[4-(1,2-benzisothiazol-3-yl)-1-piperazinyl]ethyl]-6-chloro-1,3-dihydro-2H-indol-2-one, 3-(Benzo[d]isothiazol-3-yl)-5-(2-(4-(benzo[d]isothiazol-3-yl)piperazin-1-yl)ethyl)-6-chloroindolin-2-one
サイズを選択してください
About This Item
おすすめの製品
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
ziprasidone
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
InChI
1S/C28H24ClN5OS2/c29-21-16-22-20(25(28(35)30-22)26-18-5-1-3-7-23(18)36-31-26)15-17(21)9-10-33-11-13-34(14-12-33)27-19-6-2-4-8-24(19)37-32-27/h1-8,15-16,25H,9-14H2,(H,30,35)
InChI Key
WMWHMDQKVMOIAL-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アナリシスノート
その他情報
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral
ターゲットの組織
Liver,Central nervous system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
1724452-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ