詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Vigabatrin USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
- Vigabatrin for Oral Solution
- Vigabatrin Tablets
生物化学的/生理学的作用
GABAトランスアミナ-ゼの不可逆性インヒビタ-です。神経終末のGABAの細胞内濃度を増加させます。抗てんかん作用を有しています。
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.
その他情報
Sales restrictions may apply.
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
STOT RE 1
ターゲットの組織
Eyes,Central nervous system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Jan Code
1712001-200MG:
1712001-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック