APIファミリー
ascorbic acid
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
This European Pharmacopoeia reference standard is intended for use only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia. Their suitability for any other use is not guaranteed and is the sole responsibility of the user. This standard is not intended for human or animal use.
Established for the preparation of reference solutions (a) in the testing of related substances in ascorbic acid and sodium ascorbate using liquid chromatography (General text 2.2.29), according to the monographs 0253 and 1791 of European Pharmacopoeia.
Established for the preparation of reference solutions (a) in the testing of related substances in ascorbic acid and sodium ascorbate using liquid chromatography (General text 2.2.29), according to the monographs 0253 and 1791 of European Pharmacopoeia.
包装
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
その他情報
Sales restrictions may apply.
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
Y0001024-1EA:
Y0001024-20MG:
Y0001024:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Ascorbic Acid
European pharmacopoeia, 6885-6887 (2022)
Sodium Ascorbate
European pharmacopoeia, 6953-6954 (2022)