APIファミリー
triamcinolone
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
InChI
1S/C24H31FO7/c1-20(2)31-17-10-15-14-6-5-12-9-13(26)7-8-21(12,3)23(14,25)16(27)11-22(15,4)24(17,32-20)18(28)19(29)30/h7-9,14-17,19,27,29-30H,5-6,10-11H2,1-4H3/t14-,15-,16-,17+,21-,22-,23-,24-/m0/s1
InChI Key
ASTBRKVQRYGLJO-DGGKRYAMSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
アナリシスノート
その他情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
1679037-15MG:
試験成績書(COA)