1672687
USP
トランドラプリル
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
(2S,3aR,7aS)-1-[(2S)-2-[[(1S)-1-(エトキシカルボニル)-3-フェニルプロピル]アミノ]-1-オキソプロピル]オクタヒドロ-1H-インドール-2-カルボン酸, マビック
サイズを選択してください
About This Item
おすすめの製品
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
trandolapril
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
CCOC(=O)[C@H](CCc1ccccc1)N[C@@H](C)C(=O)N2C3CCCCC3C[C@H]2C(O)=O
InChI
1S/C24H34N2O5/c1-3-31-24(30)19(14-13-17-9-5-4-6-10-17)25-16(2)22(27)26-20-12-8-7-11-18(20)15-21(26)23(28)29/h4-6,9-10,16,18-21,25H,3,7-8,11-15H2,1-2H3,(H,28,29)/t16-,18+,19-,20-,21-/m0/s1
InChI Key
VXFJYXUZANRPDJ-WTNASJBWSA-N
遺伝子情報
human ... ACE(1636)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
- Trandolapril and Verapamil Hydrochloride Extended-Release Tablets
- Trandolapril Tablets
生物化学的/生理学的作用
アナリシスノート
その他情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Repr. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
1672687-125MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ